Learn More
Ytterbium-Stücke, sublimiert, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15491897
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ytterbium-Stücke, sublimiert, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491897
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 15491897
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043431.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Kann bis zu 0.15 % Kalzium enthalten
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-64-4
Summenformel Yb
Molekulargewicht (g/mol) 173.05
MDL-Nummer MFCD00011286
InChI-Schlüssel NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381
IUPAC-Name Ytterbium
SMILES [Yb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium
Namenshinweis May contain up to 0.15% Calcium
Farbe Silberfarben bis grau
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Formelmasse 173.04
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Silver Gray pieces
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT09K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog Number043431.06,043431.22,043431.14
ChargennummerS06K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog Number043431.06,043431.22,043431.14
ChargennummerR13I023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2022 Catalog Number043431.06,043431.22,043431.14
ChargennummerN03A009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043431.06,043431.22,043431.14
ChargennummerB06L25 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043431.06,043431.22,043431.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ytterbium pieces, sublimed
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ytterbium
Name des Produkts
Ytterbium-Stücke, sublimiert, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >