Learn More
Ytterbium(III)-triflathydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
26.73 CHF - 251.25 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 252976-51-5
Summenformel C3F9O9S3Yb
Molekulargewicht (g/mol) 620.23
MDL-Nummer MFCD06200261
InChI-Schlüssel AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
Synonym ytterbium iii trifluoromethanesulfonate hydrate, ytterbium 3+ hydrate tritriflate, ytterbium iii triflate hydrate, ytterbium triflate hydrate, acmc-1aqes, yb otf 3.h2o, ytterbium triflate monohydrate, ytterbium trifluoromethanesulfonate hydrate, ytterbium trifluoromethanesulfonate, hydrate
PubChem CID 22836430
IUPAC-Name Ytterbium(3+) Tritrifluormethansulfonat
SMILES [Yb+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10646871
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
304170010
1 g Glasflasche
26.73 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10085863
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
304170050
5 g Glasflasche
68.04 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10045913
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
304170250
25 g Glasflasche
251.25 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Satz
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfe/Aerosol nicht einatmen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Bei VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
GHS-Signalwort: Gefahr
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Ytterbium(III)-triflathydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals