Learn More
Ytterbium(III)-triflathydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10646871
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 252976-51-5
Summenformel C3F9O9S3Yb
Molekulargewicht (g/mol) 620.23
MDL-Nummer MFCD06200261
InChI-Schlüssel AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
Synonym ytterbium iii trifluoromethanesulfonate hydrate, ytterbium 3+ hydrate tritriflate, ytterbium iii triflate hydrate, ytterbium triflate hydrate, acmc-1aqes, yb otf 3.h2o, ytterbium triflate monohydrate, ytterbium trifluoromethanesulfonate hydrate, ytterbium trifluoromethanesulfonate, hydrate
PubChem CID 22836430
IUPAC-Name Ytterbium(3+) Tritrifluormethansulfonat
SMILES [Yb+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium(III) triflate hydrate
Schmelzpunkt 118.0°C to 122.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Strukturformel (CF3SO3)3Yb·xH2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 620.23
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Name des Produkts
Ytterbium(III)-triflathydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >