Learn More
Ytterbium(III)-triflat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 54761-04-5 | C3F9O9S3Yb | 620.25 g/mol
49.14 CHF - 154.77 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 54761-04-5 |
---|---|
Summenformel | C3F9O9S3Yb |
Molekulargewicht (g/mol) | 620.25 |
InChI-Schlüssel | AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | ytterbium iii trifluoromethanesulfonate, ytterbium iii triflate, ytterbium triflate, unii-4n70osw24g, ytterbium trifluoromethanesulfonate, yb otf 3, ytterbium 3+ tritriflate, trifluoromethanesulfonate; ytterbium 3+, ytterbium 3+ triflate, ytterbium trifluoromethanesulphonate |
PubChem CID | 2733225 |
IUPAC-Name | Trifluormethansulfonat; Ytterbium(3+) |
SMILES | C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Yb+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11914381
|
Thermo Scientific Acros
434050010 |
1 g | Glasflasche |
49.14 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11663009
|
Thermo Scientific Acros
434050050 |
5 g | Glasflasche |
154.77 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
54761-04-5 | |
620.25 | |
ytterbium iii trifluoromethanesulfonate, ytterbium iii triflate, ytterbium triflate, unii-4n70osw24g, ytterbium trifluoromethanesulfonate, yb otf 3, ytterbium 3+ tritriflate, trifluoromethanesulfonate; ytterbium 3+, ytterbium 3+ triflate, ytterbium trifluoromethanesulphonate | |
Trifluormethansulfonat; Ytterbium(3+) |
C3F9O9S3Yb | |
AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K | |
2733225 | |
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Yb+3] |
Spezifikation
Ytterbium(III) triflate | |
26.8 to 29% (Yb) (Complexometry) | |
(CF3SO3)3Yb | |
ytterbium iii trifluoromethanesulfonate, ytterbium iii triflate, ytterbium triflate, unii-4n70osw24g, ytterbium trifluoromethanesulfonate, yb otf 3, ytterbium 3+ tritriflate, trifluoromethanesulfonate; ytterbium 3+, ytterbium 3+ triflate, ytterbium trifluoromethanesulphonate | |
AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K | |
Trifluormethansulfonat; Ytterbium(3+) | |
2733225 | |
99.9% |
54761-04-5 | |
C3F9O9S3Yb | |
15,10304 | |
Solubility in water: soluble | |
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Yb+3] | |
620.25 | |
620.25 | |
Spurenmetallbasis |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.
GHS-Signalwort: Gefahr
- Ytterbium(III) triflate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.