Learn More
Ytterbium(III)-Perchlorat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific™
67.89 CHF - 297.08 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13498-08-3 |
---|---|
Summenformel | Cl3H2O13Yb |
Molekulargewicht (g/mol) | 489.41 |
MDL-Nummer | MFCD00049612 |
InChI-Schlüssel | TYYKUTNLJJSRBB-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | ytterbium iii perchlorate, acmc-1bqma, yb clo4 3, trihyperchloric acid ytterbium salt, ytterbium iii perchlorate solution, perchloric acid,ytterbium 3+ salt 8ci,9ci |
PubChem CID | 11363421 |
SMILES | O.[Yb+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11410311
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040577.NA |
2 g | N/A | ||||||
11420311
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040577.NC |
10 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13498-08-3 | |
489.41 | |
TYYKUTNLJJSRBB-UHFFFAOYSA-K | |
11363421 |
Cl3H2O13Yb | |
MFCD00049612 | |
ytterbium iii perchlorate, acmc-1bqma, yb clo4 3, trihyperchloric acid ytterbium salt, ytterbium iii perchlorate solution, perchloric acid,ytterbium 3+ salt 8ci,9ci | |
O.[Yb+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O |
Spezifikation
Ytterbium(III) perchlorate | |
Flüssig | |
MFCD00049612 | |
ytterbium iii perchlorate, acmc-1bqma, yb clo4 3, trihyperchloric acid ytterbium salt, ytterbium iii perchlorate solution, perchloric acid,ytterbium 3+ salt 8ci,9ci | |
O.[Yb+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O | |
489.41 | |
579.48 (471.39 Anhydrous) | |
50% w/w aq. soln. |
13498-08-3 | |
Cl3H2O13Yb | |
UN3211 | |
TYYKUTNLJJSRBB-UHFFFAOYSA-K | |
Ytterbium(3+); Triperchlorat | |
11363421 | |
Reagenz | |
Odorless |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H272-H315-H319-H335
May intensify fire
oxidizer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P221-P210-P220-P305+P351+P338-P405-P501a
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking.
Keep/Store away from clothing/combustible materials.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.