Learn More
Ytterbium(III)-Perchlorat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ytterbium(III) perchlorate |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 2 g |
UN-Nummer | UN3211 |
IUPAC-Name | Ytterbium(3+); Triperchlorat |
Formelmasse | 579.48 (471.39 Anhydrous) |
Güte | Reagenz |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 50% w/w aq. soln. |
Geruch | Odorless |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ytterbium(III)-Perchlorat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur