Learn More
Ytterbium(III)-Chloridhydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 19423-87-1 | Cl3Yb | 279.40 g/mol
62.34 CHF - 262.98 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 19423-87-1 |
---|---|
Summenformel | Cl3Yb |
Molekulargewicht (g/mol) | 279.40 |
MDL-Nummer | MFCD00149885 |
InChI-Schlüssel | CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | ytterbium iii chloride hydrate, acmc-1bo6s, ytterbium 3+ ion hydrate trichloride, ytterbium 3+ chloride-water 1/3/1 |
PubChem CID | 71317291 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Yb+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11326228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011193.09 |
10 g |
62.34 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11336228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011193.18 |
50 g |
262.98 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Ytterbium(III) chloride hydrate is used as an effective catalyst to prepare acetals by reacting with trimethyl orthoformate. It reacts with N-alkylsalicylideneimines to prepare yttrium(III) Schiff base complexes. It is widely used as NMR shift reagent, calcium ion probe and in DNA microarrays. Its anhydrous form acts as a Lewis acid and catalyzes the alkylation reactions such as aldol reaction and Pictet-Spengler reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
19423-87-1 | |
279.40 | |
CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K | |
71317291 |
Cl3Yb | |
MFCD00149885 | |
ytterbium iii chloride hydrate, acmc-1bo6s, ytterbium 3+ ion hydrate trichloride, ytterbium 3+ chloride-water 1/3/1 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Yb+3] |
Spezifikation
Ytterbium(III) chloride hydrate | |
19423-87-1 | |
Nasse kristalline Aggregate | |
Cl3Yb | |
14,10105 | |
Soluble in water. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Yb+3] | |
279.40 | |
279.40 (Anhydrous) | |
Reacton™ | |
Hygroskopisch |
150°C to 155°C | |
Grün | |
(REO) | |
MFCD00149885 | |
ytterbium iii chloride hydrate, acmc-1bo6s, ytterbium 3+ ion hydrate trichloride, ytterbium 3+ chloride-water 1/3/1 | |
CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K | |
Ytterbium(3+); Trichlorid; Hydrat | |
71317291 | |
99.9% | |
Geruchsneutral | |
2.58 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-800-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen