Learn More
Ytterbium(III)-Chloridhydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ytterbium(III) chloride hydrate is used as an effective catalyst to prepare acetals by reacting with trimethyl orthoformate. It reacts with N-alkylsalicylideneimines to prepare yttrium(III) Schiff base complexes. It is widely used as NMR shift reagent, calcium ion probe and in DNA microarrays. Its anhydrous form acts as a Lewis acid and catalyzes the alkylation reactions such as aldol reaction and Pictet-Spengler reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ytterbium(III) chloride hydrate |
Schmelzpunkt | 150°C to 155°C |
Farbe | Grün |
Physikalische Form | Nasse kristalline Aggregate |
Menge | 10 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Merck Index | 14,10105 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
IUPAC-Name | Ytterbium(3+); Trichlorid; Hydrat |
Formelmasse | 279.40 (Anhydrous) |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z27K033 | Analysenzertifikat | 13/01/2025 | 011193.18,011193.09 |
10252474 | Analysenzertifikat | 18/09/2024 | 011193.18,011193.09 |
M20I030 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 011193.18,011193.09 |
22942 | Analysenzertifikat | 28/12/2021 | 011193.18,011193.09 |
W25E107 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 011193.18,011193.09 |