Learn More
Ytterbium(III)-Carbonathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
94.50 CHF - 300.82 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11302528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014574.09 |
10 g |
94.50 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11312528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014574.18 |
50 g |
300.82 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
MFCD00050146 |
Spezifikation
Ytterbium(III) carbonate hydrate | |
Kristallin | |
MFCD00050146 | |
526.11 (Anhydrous) | |
Reacton™ |
(decomposition) | |
(REO) | |
Insoluble in water. | |
99.9% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 227-585-7
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen