Learn More
Ytterbium(III)-Carbonathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ytterbium(III) carbonate hydrate |
Schmelzpunkt | (decomposition) |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 10 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 526.11 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99.9% |
Güte | Reacton™ |
Name des Produkts
Ytterbium(III)-Carbonathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur