Learn More
YSI™ Kit für DO-Kappenmembran, Pro-Serie
68.55 CHF
Spezifikation
Typ | Membran-Kit |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für galvanische Sensoren Serie Pro |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11967127
|
YSI™
605913 |
Flasche mit NaCl-Elektrolyt, 1 Schleifscheibe, sechs aufschraubbare Kappen für 1,25 ml-DO-Membranen aus Polyethylen, gelb |
68.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Spezifikation
Membran-Kit | |
Für galvanische Sensoren Serie Pro |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
YSI™ Kit für DO-Kappenmembran, Pro-Serie