Learn More
YSI™ Kit für DO-Kappenmembran, Pro-Serie
Marke:  YSI™ 605913
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11967127
  • 68.55 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Spezifikation
Yellow
Für galvanische Sensoren Serie Pro
Polyethylene Membrane
Membran-Kit
Flasche mit NaCl-Elektrolyt, 1 Schleifscheibe, sechs aufschraubbare Kappen für 1,25 ml-DO-Membranen aus Polyethylen, gelb
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
YSI™ Kit für DO-Kappenmembran, Pro-Serie > DO-Membrankappensatz; 1,25 ml Polyethylenmembranen; gelbe Farbe