Learn More
Thermo Scientific Chemicals YP Base-Medium
Marke: Thermo Scientific Chemicals H26407.36
61.33 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
For maintaining and developing yeast in molecular microbiology procedures
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Pulver | |
Kunststoffflasche | |
500 g | |
Hygroskopisch; feuchtigkeitsempfindlich |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10255480 | Analysenzertifikat | 12/06/2025 | H26407.36,H26407.22 |
10204717 | Analysenzertifikat | 04/08/2022 | H26407.36,H26407.22 |
10166054 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | H26407.36,H26407.22 |
10194873 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | H26407.36,H26407.22 |
I29W022 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | H26407.36,H26407.22 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen