Learn More
Thermo Scientific Chemicals YP Base-Medium
29.60 CHF - 89.75 CHF
Spezifikation
Form Pulver
Verpackungsart Kunststoffflasche
Empfindlichkeit Hygroskopisch; feuchtigkeitsempfindlich
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11451360
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
H26407.36
500 g
89.75 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11441360
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
H26407.22
100 g
29.60 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
For maintaining and developing yeast in molecular microbiology procedures
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Pulver
Kunststoffflasche
Hygroskopisch; feuchtigkeitsempfindlich
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen