Learn More
Thermo Scientific™ Y-PER™ Yeast Protein Extraction Reagent
Lösen Sie funktionell aktive, solubilisierte Proteine mit dem ersten handelsüblichen Hefe-Lysereagenz mit mildem Lysedetergenz.
343.00 CHF - 732.00 CHF
Spezifikation
Format Flüssig
Produkttyp Reagenz zur Extraktion von Hefeproteinen
Inhalt und Lagerung Produkt bei Raumtemperatur lagern.
Produktlinie Y-PER™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11824121
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
78991
200 mL
343.00 CHF
200 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11814121
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
78990
500 ml
732.00 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Y-PER Yeast Protein Extraction Reagent ist das erste im Handel erhältliche Lysereagenz für Hefezellen mit einem milden Lysedetergenz für die wirksame Freisetzung von funktionell aktiven, solubilisierten Proteinen.
Dieser Detergenz-basierte Zelllysepuffer eliminiert die Notwendigkeit, Glasbeads oder mechanischen Aufschluss zu verwenden, um die dicke proteinhaltige Zellhülle zu durchbrechen und das Protein zu extrahieren. Y-PER Reagenz eignet sich für S. cerevisiae und andere beliebte Spezien und daher für eine Proteinaufreinigung nach Fusionsmarkierung und Reporterenzym-Assays mit diesen Modellorganismen. Das Lysereagenz kann auch für die Extraktion genomischer und plasmidischer DNA aus Hefe eingesetzt werden. Das Standardprotokoll für die Proteinextraktion ist unkompliziert: Eine geeignete Menge Y-PER Reagenz wird pelletierten Hefezellen zugefügt und bei Raumtemperaturen etwa 20 Minuten lang inkubiert. Anschließend werden die Zellreste abzentrifugiert. Der resultierende Überstand ist eine konzentrierte Proteinlösung und übertrifft die Ausbeute, die in der Regel durch Aufbruch mit Glasbeads erzielt wird.
Leistungsmerkmale:
  • Mehr Protein – Extrahiert mehr als doppelt so viel Protein wie die Methode mit Glasbeads
  • Weniger Aufwand – Überwindet die Schwierigkeiten, die mit der herkömmlichen Glasbeads-Lyse verbunden sind (z. B. Anhaften von statisch aufgeladenen Beads, Protein–Bead-Klumpen und nicht kontrollierbaren Beads)
  • Optimiert für Hefe – Validiert für die Verwendung mit Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe und Pichia pastoris
  • Vielseitig – Wirksam für viele verschiedene Organismen, einschließlich Bacillus subtilus und sowohl gram-positive wie gram-negative Bakterien; geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Situationen
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
Reagenz zur Extraktion von Hefeproteinen
Produkt bei Raumtemperatur lagern.
Y-PER™
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Y-PER™ Yeast Protein Extraction Reagent