Learn More
Thermo Scientific™ Y-PER™ Yeast Protein Extraction Reagent
Lösen Sie funktionell aktive, solubilisierte Proteine mit dem ersten handelsüblichen Hefe-Lysereagenz mit mildem Lysedetergenz.
Marke:  Thermo Scientific™ 78991
228.67 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11824121
  • 343.00 CHF / 200 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Y-PER Yeast Protein Extraction Reagent ist das erste im Handel erhältliche Lysereagenz für Hefezellen mit einem milden Lysedetergenz für die wirksame Freisetzung von funktionell aktiven, solubilisierten Proteinen.
Dieser auf Waschmitteln basierende Zelllysepuffer eliminiert die Notwendigkeit, Glas-Beads oder mechanische Störungen zu verwenden, um die dicke proteinhaltige Zellhülle zu durchbrechen, um das Protein Y-PER Reagenz zu extrahieren. Er eignet sich für S. cerevisiae und andere beliebte Arten und daher für Fusionstests mit Proteinaufreinigung und Reporterenzym-Assays mit diesen Modellorganismen. Das Lysereagenz kann auch für die Extraktion genomischer und plasmidischer DNA aus Hefe eingesetzt werden. Das Standardprotokoll für die Proteinextraktion ist unkompliziert: Eine geeignete Menge Y-PER Reagenz wird pelletierten Hefezellen zugefügt, bei Raumtemperatur etwa 20 Minuten lang inkubiert. Anschließend werden die Zellreste abzentrifugiert. Der resultierende Überstand ist eine konzentrierte Proteinlösung und übertrifft die Ausbeute, die in der Regel durch Aufbruch mit Glass Beads erzielt wird.
Leistungsmerkmale:
  • Mehr Protein – Extrahiert mehr als doppelt so viel Protein als Glas-Beads
  • Weniger Aufwand – Überwindet die Schwierigkeiten, die mit der herkömmlichen Glasbeadlyse verbunden sind (z. B. Anhaften von statisch aufgeladenen Beads, Protein-/Bead-Klumpen und Runaway-Beads)
  • Optimiert für Hefe – Validiert für die Verwendung mit Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe und Pichia pastoris
  • Vielseitig – Wirksam für viele verschiedene Organismen, einschließlich Bacillus subtilus und grampositive und gramnegative Bakterien; geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Situationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200 mL
Reagenz zur Extraktion von Hefeproteinen
Produkt bei Raumtemperatur lagern.
Flüssig
200 mL
Y-PER™
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK401606 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number78991
ChargennummerZE397899 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/06/2024 Catalog Number78991
ChargennummerYH376046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2023 Catalog Number78991
ChargennummerYD368583 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2023 Catalog Number78991
ChargennummerXK354250 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2022 Catalog Number78991
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Y-PER™ Yeast Protein Extraction Reagent > 200 ml