Learn More
Xylol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10418473
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Xylol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10418473
2.5 L, Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Kunststoffkanister
Metallbehälter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10418473
Marke: Fisher Chemical X/0250/PB17
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
C8H10, CAS-Nummer-1330-20-7, 2,5 l, 136 °C, farblos, 106,17 g/mol, –34 °C, 77264, Flasche aus braunem Glas, flüssig, 8 mbar bei 20 °C, 0,6 mPaS bei 20 °C
C8H10, CAS-Nummer-1330-20-7, 2,5 l, 136 °C, farblos, 106,17 g/mol, –34 °C, 77264, Flasche aus braunem Glas, flüssig, 8 mbar bei 20 °C, 0,6 mPaS bei 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1330-20-7
Summenformel C8H10
MDL-Nummer 77264
Spezifikation
Schmelzpunkt -34 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 136°C
Menge 2.5 L
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 8mbar at 20°C
Viskosität 0.6 mPaS at 20°C
Formelmasse 106.17g/mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2526020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberX/0250/25,X/0250/17Z,X/0250/15,X/0250/PB17,X/0250/21,X/0250/27,X/0250/17
Chargennummer2526026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog NumberX/0250/25,X/0250/17Z,X/0250/15,X/0250/PB17,X/0250/21,X/0250/27,X/0250/17
Chargennummer2526025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog NumberX/0250/25,X/0250/17Z,X/0250/15,X/0250/PB17,X/0250/21,X/0250/27,X/0250/17
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Xylol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ >