Learn More
Draeger™ X-plore™ 6530 PC Vollmaske
Der X-plore™ 6530-Maskenkörper erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und sichere Passform und besteht aus EPDM, wodurch es äußerst widerstandsfähig und hautfreundlich ist und hohen Tragekomfort bietet.
Marke:  Draeger™ R55795
Artikelnummer. 10310063
  • 282.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sichere und bequeme Passform.
  • Großes 180° Sichtfeld
  • Verzerrungsfreie Sichtscheibe
  • Ein effizientes Belüftungssystem sorgt für eine beschlagfreie Sichtscheibe
  • 5-Punkt-Gurtsystem
  • Die Sprechmembran aus Edelstahl sorgt für eine klare Sprachkommunikation
Spezifikation
Spezifikation
CE, EN 148-1
Standardgewinde Rd40 x 1/7 in.
Persönlich
Polycarbonat
En 136 Klasse 3 (CE-Zeichen), NIOSH (PC), AS/NZS
Atemschutzvollmaske
Einstellbar 5-Punkt
Je 1
Name des Produkts
Draeger™ X-plore™ 6530 PC Vollmaske > Glasmaterial:Polycarbonat