Learn More
Miele Professional™ Deckel
Deckel A13 zur Fixierung von empfindlichem Spülgut
Marke:  Miele Professional™ 3810200
114.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10724333
  • 125.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
  • Deckel aus Edelstahl
  • 1 mm Draht, 8 mm Maschenweite, 4 mm Rahmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Edelstahl
20 mm
Deckel
320 mm
200 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Miele Professional™ Deckel > Abmessungen (T x B x H):320 x 200 x 20mm