Learn More
ABEBA™ X-Light White Occupational Shoes O2 ESD
Leichte, bequeme, rutschfeste Schuhe.
Marke: ABEBA™ 7131133/35
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leichte, bequeme Arbeitsschuhe
- Entspricht EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
- Elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 Klimaklasse 1
- Rutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC
- Weißes Glattleder
- Silberionen-Einlegesohle
- Austauschbare Active Comfort-Einlegesohle
Spezifikation
Weiß | |
35 | |
Unisex | |
Wasserfest |
Glattleder | |
EN 20347-konform: 2012 O2 SRC, elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 | |
Niedrig geschnittene Schuhe | |
O2 SRC ESD |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ABEBA™ X-Light White Occupational Shoes O2 ESD > Größe:35
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur