Learn More
ABEBA™ X-Light White Occupational Shoes O2 ESD
Leichte, bequeme, rutschfeste Schuhe.
Marke:  ABEBA™ 7131133/40
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17131545
  • 107.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leichte, bequeme Arbeitsschuhe
  • Entspricht EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
  • Elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 Klimaklasse 1
  • Rutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC
  • Weißes Glattleder
  • Silberionen-Einlegesohle
  • Austauschbare Active Comfort-Einlegesohle
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
40
Unisex
Wasserfest
Glattleder
EN 20347-konform: 2012 O2 SRC, elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340
Niedrig geschnittene Schuhe
O2 SRC ESD
Name des Produkts
ABEBA™ X-Light White Occupational Shoes O2 ESD > Größe: 40