Learn More
uvex x-fit Einwegstöpsel
uvex x-fit – maximale Dämmung, bestmöglicher Komfort
43.70 CHF - 66.55 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 352-2 standard |
---|---|
Polstermaterial | PU-Schaum |
CSA Z94.2 | Klasse AL |
Polsterfarbe | Gelbgrün |
Größe | Standard |
Produktcode | Marke | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15132443
|
uvex
2112001 |
200 Paare |
43.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15375722
|
uvex
2112022 |
300 Paar, Nachfüllpackung |
66.55 CHF
300 Paare |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Der ergonomisch vorgeformte Einweggehörschutzstöpsel uvex x-fit dämmt sehr stark und ist damit für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet.
- Der weiche Schaumstoff des Gehörschutzstöpsels bietet hohen Komfort auch bei sehr langer Einsatzzeit.
Spezifikation
EN 352-2 standard | |
Klasse AL | |
Standard | |
PU-Schaum | |
37 db | |
Oval | |
Einwegartikel | |
Ja | |
EN 352-2 |
PU-Schaum | |
Gelbgrün | |
Ja | |
Gelbgrün | |
Uncorded | |
Ear Plugs | |
Nein | |
Ausgezeichnete Sprach- und Signalerkennung |