Learn More
uvex x-fit Einwegstöpsel
uvex x-fit – maximale Dämmung, bestmöglicher Komfort
Marke:  uvex 2112001
29.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15132443
  • 43.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die ergonomisch vorgeformten Uvex x-fit Einweg-Gehörschutzstöpsel bieten eine sehr starke Isolierung und sind für den Einsatz in extrem lauten Umgebungen geeignet.
  • Der weiche Schaumstoff der Ohrstöpsel bietet hohen Komfort, selbst wenn er über längere Zeit getragen wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200 Paare
PU-Schaum
Gelbgrün
Ja
Gelbgrün
Uncorded
Ear Plugs
Nein
Ausgezeichnete Sprach- und Signalerkennung
EN 352-2 standard
Klasse AL
Standard
PU-Schaum
37 db
Oval
Einwegartikel
Ja
EN 352-2
Name des Produkts
uvex x-fit Einwegstöpsel > 200 Paare