Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Blaue, 2-lagige Einweg-Wischtücher. Ideal für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung. Die AIRFLEX™
80.15 CHF - 105.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Wischpapier |
---|---|
Material | Papier |
Farbe | Blau |
Lage | 2-lagig |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12693586
![]() |
Kimberly-Clark™
7300 |
38 x 23.5 cm | Zur allgemeinen Anwendung, Vorbereitung von Arbeitsflächen, Reinigung von Ausrüstung oder Abwischen von Händen |
80.15 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12363750
![]() |
Kimberly-Clark™
7301 |
38 x 33 cm | Allgemeine, alltägliche Reinigungsarbeiten, zum Aufsaugen von Öl und Fett, zum Abwischen von Geräten, nassen Oberflächen, Gesicht, Händen |
105.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Ideal für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung
- Aufgrund der einzigartigen AIRFLEX™
Spezifikation
Wischpapier | |
Blau | |
Unsteril |
Papier | |
2-lagig |