Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Blaue, 2-lagige Einweg-Wischtücher. Ideal für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung. Die AIRFLEX™
Marke: Kimberly-Clark™ 7301
40.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung
- Aufgrund der einzigartigen AIRFLEX™
Spezifikation
Wischpapier | |
38 cm | |
33 cm | |
Blau | |
Allgemeine, alltägliche Reinigungsarbeiten, zum Aufsaugen von Öl und Fett, zum Abwischen von Geräten, nassen Oberflächen, Gesicht, Händen | |
Unsteril |
15 in. | |
13 in. | |
Papier | |
38 x 33 cm | |
2-lagig |