Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
GREENER_CHOICE
WypAll™
Marke:  Kimberly-Clark™ 7255
57.62 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24298" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16356158
  • 107.38 CHF / 6 Rollen
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Aktionscode 24132 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Reinigungstücher für Trockenreinigung, ausgelegt für leichte hygienische Wischvorgänge und Reinigung von Oberflächen im Bereich Lebensmittelzubereitung und Verpflegung
  • Mit der WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Light-duty Wiper
38 cm
19,5 cm
Blau
38 x 19.5 cm (15 x 7.7 in.)
1-lagig
Recycelt F2
15 in.
15.35 in
Papier
Zentralentnahme
Aquarius™ Dispenser-Rollensystem mit Zentralentnahme (7017)
Unsteril
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ WypAll™ > Farbe: Blau