Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Wischpapier für Lebensmittel und Hygiene – Zentralentnahme
Entwickelt für leichte hygienische Wischarbeiten und hervorragend geeignet für die Reinigung von Oberflächen bei der Lebensmittelzubereitung und im Service. Die Prägetechnologie dieser Papierwischtücher sorgt für eine hervorragende Balance zwischen Leistung und Wert.
106.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Light-duty Industrial Wiper |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 15 in. |
Länge (metrisch) | 38 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 7.7 in. |
Breite (metrisch) | 19,5 cm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16356158
|
Kimberly-Clark™
7255 |
Blau |
106.00 CHF
6 Rollen |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16370708
|
Kimberly-Clark™
7256 |
Weiß |
106.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Entwickelt für die spezifischen Umgebungen, in denen sie zum Einsatz kommen, ermöglichen sie es Ihnen, Ihre Wischarbeiten zuverlässig zu erledigen.
- Die Rolle ist auch so konzipiert, dass sie in kontaminationsgefährdeten Umgebungen leicht nachweisbar ist.
- Das Design dieser Rollen für Zentraleinspeisung soll die Tragbarkeit für leichte Wischarbeiten in Bereichen wie der Lebensmittelzubereitung und der Serviceoberfläche unterstützen.
- Durch die Prägetechnologie im Wischpapier erhalten diese Reinigungstücher eine hervorragende Balance zwischen Leistung und Wert.
- Diese Trockenreinigungstücher sind für die einmalige Anwendung mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln konzipiert und wurden auf ihre Verträglichkeit mit Peressigsäure, Wasserstoffperoxid und Quats (quaternäre Ammoniumverbindungen) bei der Sprüh- und Wischanwendung getestet.
- Die WypAll™ Wischrollen sind für Umgebungen geeignet, in denen ein vollständig gesättigtes Wischen erforderlich ist, und wurden auf ihre Verträglichkeit mit Seife/Reinigungsmitteln getestet.
- Diese Wischrollen sind kompatibel mit dem schnell auffüllbaren, vielseitigen und einfach zu reinigenden Aquarius™ Rollen-System für die Zentralentnahme (7017).
- WypAll™ Lebensmittel- und Hygienerollen für Zentralentnahme sind auch in Weiß (7256) erhältlich.
Spezifikation
Light-duty Industrial Wiper | |
38 cm | |
19,5 cm | |
Zentralentnahme | |
Aquarius™ Dispenser-Rollensystem mit Zentralentnahme (7017) | |
Non-sterile |
15 in. | |
7.7 in. | |
Paper | |
38 x 19.5 cm (15 x 7.7 in.) | |
1-lagig | |
Recycelt F2 |