Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Weiße, 1-lagige Einweg-Wischtücher. Ideal für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung. Dank AIRFLEX™
54.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Wischpapier |
---|---|
Länge (metrisch) | 38 cm |
Material | Zellulose |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stärker als herkömmliche 1-lagige Reinigungstücher, für tägliches Reinigen, häufiges leichtes Wischen und kleine Verschüttungen geeignet |
Lage | 1-lagig |
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12680533
![]() |
Kimberly-Clark™
7140 |
Blau | 38 x 23.5 cm |
54.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Ideal für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung
- Aufgrund der einzigartigen AIRFLEX™
Spezifikation
Wischpapier | |
Zellulose | |
1-lagig |
38 cm | |
Stärker als herkömmliche 1-lagige Reinigungstücher, für tägliches Reinigen, häufiges leichtes Wischen und kleine Verschüttungen geeignet | |
Unsteril |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ WypAll™