Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Weiße, 1-lagige Einweg-Wischtücher. Ideal für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung. Dank AIRFLEX™
Marke: Kimberly-Clark™ 7140
29.94 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ideal für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung
- Aufgrund der einzigartigen AIRFLEX™
Spezifikation
Wischpapier | |
38 cm | |
23,5 cm | |
Blau | |
Stärker als herkömmliche 1-lagige Reinigungstücher, für tägliches Reinigen, häufiges leichtes Wischen und kleine Verschüttungen geeignet | |
Unsteril |
11,81 in. | |
7.8 in. | |
Zellulose | |
38 x 23.5 cm | |
1-lagig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ WypAll™ > Stärke:1-lagig; blau; Abmessungen:38 x 23,5 mm (L x B)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur