Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 General Clean™ Light Duty Wipes, 6 Centrefeed Rolls x 430 1 Ply Paper Wipes
GREENER_CHOICE
Designed for light duty hygiene wiping and ideal for tasks like cleaning food preparation and service surfaces. Compatible with the portable WypAll™ Reach™ dispenser (6221) which ensures rolls remain enclosed to help prevent against transmission of food-borne bacteria. Quantity 6 rolls x 430 sheets, 1 ply (2,580 total).
66.30 CHF
Spezifikation
Produkttyp Wischpapier
Länge (angloamerikanisch) 15 in.
Länge (metrisch) 45 cm
Breite (angloamerikanisch) 11.81 in
Breite (metrisch) 30 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16504562
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Kimberly-Clark™
6222
Weiß
66.30 CHF
2580 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16514562
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Kimberly-Clark™
6223
Blau
66.30 CHF
2580 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • L10 centrefeed roll contains 430 embossed wiping paper sheets
  • Dry cleaning wipes designed for light duty hygiene wiping and perfect for tasks like cleaning food preparation and service surfaces
  • Single use cleaning wipes designed to be used once with detergent or disinfectant
  • Designed specifically for the WypAll Reach wiping paper dispenser (product code 6221) using red dispensing nozzle
  • Wiping rolls remain clean and enclosed to help prevent against transmission of food-borne bacteria
  • These paper wipers come in a centrefeed roll format for easy single sheet dispensing
  • Embossing increases sheet strength and enhances appearance and feel, owing to unique pattern ply-bonds across the entire surface of the sheet
Spezifikation
Spezifikation
Wischpapier
45 cm
30 cm
4,308 kg (Karton mit Nettogewicht)
Ja
Service and Retail
1-ply
FSC F1 Mixed F2 Recycled F3 Pure
15 in.
11.81 in
Papier
ISO 14001, ISO 9001
30 x 18,3 cm
Kompatibel mit dem WypAlltrade; Reachtrade; Wischpapierspender (6221) mit roter Dosierdüse
Unsteril
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 General Clean™ Light Duty Wipes, 6 Centrefeed Rolls x 430 1 Ply Paper Wipes