Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 General Clean™ Light Duty Wipes, 6 Centrefeed Rolls x 430 1 Ply Paper Wipes
GREENER_CHOICE
Designed for light duty hygiene wiping and ideal for tasks like cleaning food preparation and service surfaces. Compatible with the portable WypAll™ Reach™ dispenser (6221) which ensures rolls remain enclosed to help prevent against transmission of food-borne bacteria. Quantity 6 rolls x 430 sheets, 1 ply (2,580 total).
Marke:  Kimberly-Clark™ 6222
35.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16504562
  • 66.30 CHF / 2580 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Reinigungstücher für Trockenreinigung, ausgelegt für leichte hygienische Wischvorgänge und Reinigung von Oberflächen im Bereich Lebensmittelzubereitung und Verpflegung
  • Ausgelegt für Verwendung mit dem WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wischpapier
45 cm
30 cm
4,308 kg (Karton mit Nettogewicht)
Weiß
30 x 18,3 cm
Kompatibel mit dem WypAlltrade; Reachtrade; Wischpapierspender (6221) mit roter Dosierdüse
Unsteril
15 in.
11.81 in
Papier
ISO 14001, ISO 9001
Ja
Service and Retail
1-ply
FSC F1 Mixed F2 Recycled F3 Pure
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 General Clean™ Light Duty Wipes, 6 Centrefeed Rolls x 430 1 Ply Paper Wipes > Farbe: Weiß