Learn More
Fisherbrand™ Manuelle Schüttler
Zum Simulieren der Hin- und Herbewegung des menschlichen Handgelenks
Marke: Fisherbrand™ 88861030
Includes: Zwei Seitenarmmodule mit 4 Positionen
Beschreibung
- Von 0 bis 15° einstellbarer Mischwinkel
- Einstellbare seitliche Armklammern können bis zu 8 Kolben aufnehmen (500 ml oder kleiner)
- Beladungskapazität von bis zu 10 lbs mit Überlastschutz
- Mit zwei Seitenarmmodulen mit 4 Positionen
- Für Kühlräume (5 bis 25 °C)
Spezifikation
4,5 kg | |
400 U/min | |
5 °C bis 25 °C (kompatibel mit Kühlraum) | |
10 lb. | |
Keine Anzeige | |
Zwei Seitenarmmodule mit 4 Positionen | |
Ohne Timer |
0 bis 15° | |
230 V; Steckertyp: EU, UK, CN | |
8 x 500 ml-/kleinere Kolben | |
390 x 320 x 300 mm | |
Keine Anzeige | |
8 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Manuelle Schüttler > 230 V; Feste Drehzahl: 400 U/min; kein Zeitgeber; keine Anzeige
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur