Learn More
Fisherbrand™ Arbeitsstation, Aufbewahrung, Blau
Beschreibung
- Konstruktion aus Acryl
- Ideal für die Aufbewahrung von Handschuhen, Kimwipes™ und Parafilm™
- Verwenden Sie Behälter zur Lagerung von Röhrchen, Spitzen,
- Abmessungen: 265 x 137 x 440 mm
Spezifikation
Arbeitsplatz-Vorratsbehälter | |
klar | |
265 x 137 x 440 mm | |
265 mm | |
440 mm |
Acryl | |
Rechteckig | |
10.4 in. | |
137 mm |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Arbeitsstation, Aufbewahrung, Blau > Farbe: Transparentes Acryl
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction