Learn More
Brady™ WorkHorse™ Serie Etiketten für Thermotransferdrucker, B-488
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady™ WorkHorse™ Etiketten aus Polyester eignen sich für Thermotransferdrucker.
96.25 CHF - 180.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt; CSA-zugelassen |
---|---|
Beschreibung | Empfohlene Bandserie: R4300; R6200 |
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15685604
|
Brady™
029895 |
50.8 x 6.35 mm (W x H) |
96.25 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13049302
|
Brady™
019261 |
22,86 x 22,86 mm (B x H) |
180.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11553654
|
Brady™
029891 |
B x H: 19.05 x 6.35 mm |
108.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
UL-anerkannt; CSA-zugelassen | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Polyester (B-488) | |
Ressourcennachverfolgung, Barcode-Etikettierung, Leiterplattenkennzeichnung – Durchgangsbohrung an der Oberseite, Komponenten- und Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke, Typenschilder | |
Rechteck |
Empfohlene Bandserie: R4300; R6200 | |
Weiß | |
Rolle | |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
BBP™81 Etikettendrucker; IP™ Serie, PR Plus Serie Drucker | |
0,0036 in. |