Learn More
Brady™ WorkHorse™ Serie Etiketten für Thermotransferdrucker, B-488
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady™ WorkHorse™ Etiketten aus Polyester eignen sich für Thermotransferdrucker.
Marke: Brady™ 029895
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Available in various sizes
Spezifikation
UL-anerkannt; CSA-zugelassen | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Polyester (B-488) | |
Ressourcennachverfolgung, Barcode-Etikettierung, Leiterplattenkennzeichnung – Durchgangsbohrung an der Oberseite, Komponenten- und Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke, Typenschilder | |
Rechteck | |
0,0036 in. | |
50.8 mm | |
6.35 mm |
Empfohlene Bandserie: R4300; R6200 | |
Weiß | |
Rolle | |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
BBP™81 Etikettendrucker; IP™ Serie, PR Plus Serie Drucker | |
50.8 x 6.35 mm (W x H) | |
2 in. | |
0,25 in. |