Learn More
Brady™ WorkHorse™ Serie Etiketten für Thermotransferdrucker, B-488
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady™ WorkHorse™ Etiketten aus Polyester eignen sich für Thermotransferdrucker.
Marke:  Brady™ 029891
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11553654
  • 108.00 CHF / 1 Rollen
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Acryl, Permanent
Matt
Polyester (B-488)
Ressourcennachverfolgung, Barcode-Etikettierung, Leiterplattenkennzeichnung – Durchgangsbohrung an der Oberseite, Komponenten- und Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke, Typenschilder
20.32 mm
10,000/Pk.
B x H: 19.05 x 6.35 mm
0,0036 in.
8.89 mm
0,75 in.
0,25 in.
Empfohlene Bandserie: R4300; R6200
Weiß
Rolle
Thermotransferdrucker-Etikett
BBP™81 Etikettendrucker; IP™ Serie, PR Plus Serie Drucker
4
Rechteck
-40 °C bis 160 °C
0.091 mm
6.35 x 19.05 mm
19.05 mm
6.35 mm