Learn More
Cofra Women's Safety Shoes, Paula Series
Women's Safety Shoes have breathable leather uppers for comfort, steel toecaps for extra protection and tough anti-static eva-nitrile foodbeds.
52.00 CHF
Spezifikation
Verschlusstyp | Lace-up |
---|---|
Farbe | Black |
Fußbettmaterial | EVA-Nitrile |
Auskleidungsmaterial | Polyamide |
Material | Leather |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16439405
|
Cofra
76590-000_35 |
2 |
52.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16449405
|
Cofra
76590-000_36 |
3 |
52.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16459405
|
Cofra
76590-000_37 |
4 |
52.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16479405
|
Cofra
76590-000_39 |
6 |
52.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16489405
|
Cofra
76590-000_41 |
7 |
52.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Lace-up general purpose safety shoes
- Water-repellant breathable black nubuck uppers
- Steel toecaps resistant to 200J
- Tough EVA-nitrile anti-static footbed
- Breathable polyamide internal lining
- Slip-resistant polyurethane soles
Spezifikation
Lace-up | |
EVA-Nitrile | |
Leather | |
Polyurethan | |
EN ISO 20345:2011 | |
Wasser |
Black | |
Polyamide | |
Anti-slip | |
Stahl | |
Frauen |