Learn More
Cofra Women's Safety Shoes, Paula Series
Women's Safety Shoes have breathable leather uppers for comfort, steel toecaps for extra protection and tough anti-static eva-nitrile foodbeds.
Marke:  Cofra 76590-000_36
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16449405
  • 52.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lace-up general purpose safety shoes
  • Water-repellant breathable black nubuck uppers
  • Steel toecaps resistant to 200J
  • Tough EVA-nitrile anti-static footbed
  • Breathable polyamide internal lining
  • Slip-resistant polyurethane soles
Spezifikation
Spezifikation
Lace-up
EVA-Nitrile
Leather
Steel Toe
Anti-slip
Stahl
Frauen
Black
Polyamide
Polyurethane
3
Polyurethan
EN ISO 20345:2011
Wasser