Learn More
WNK1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen WNK1
Konzentration 367 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16846105
Unterlagen ansehen
Proteintech
28357-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16836105
Unterlagen ansehen
Proteintech
28357-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The WNK1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human WNK1. This antibody recognizes human antigen. The WNK1 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
WNK1
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Human
IgG
367 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
65125
Primary
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WNK1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech