Learn More
R&L Enterprises™ Eisendrahtgewebe
Bietet eine ausgezeichnete Abstützung für Becher und sonstige Glaswaren beim Aufheizen auf Ringstativen. R&L Enterprises Drahtgewebe mit Keramikscheibe ist ein flaches Quadrat, das aus einem verzinkten Eisengeflecht gefertigt wird.
Marke: R&L Enterprises™ 9072
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nicht-fransende Ränder
- Dauerhaft und langlebig
- Zentrales Keramikfeld verteilt die Wärme gleichmäßig
Spezifikation
125 x 125 mm | |
10/Packung | |
Eisen | |
125 mm |
Keramikkern | |
125 mm | |
Eisendrahtnetze |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Eisendrahtgewebe > Abmessungen: 125 x 125mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur