Learn More
Fisherbrand™ Drahteinlage
Hervorragende Unterstützung für Becher und andere Glaswaren beim Erhitzen auf Ringständern. R&L Enterprises™ Drahtgaze ist ein flacher Vierkant, der aus verzinktem Eisengewebe hergestellt wird.
Marke:  Fisherbrand™ 9072
Artikelnummer. 11789806
  • 28.95 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht-ausfasernde Kanten
  • Robust und langlebig
Spezifikation
Spezifikation
Drahteinlage
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Drahteinlage > Größe: 125 x 125 mm