Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Spülvorrichtung für Röhrchen
Funktioniert mit Filterkolben und invertierten Probenröhrchen. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Röhrchenreiniger mit einfacher Wascheinheit ist die wirtschaftlichste und zuverlässigste Lösung für die Reinigung von einzelnen Röhrchen.
203.00 CHF - 225.00 CHF
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15328638
|
Bel-Art™
66000-0063 |
Passend für Röhrchendurchmessern: 10 mm, “B” Durchmesser: 14 mm | 178 mm | 7 in. |
203.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15348638
|
Bel-Art™
66000-0064 |
Passend für Röhrchendurchmessern: 5 mm, “B” Durchmesser: 10 mm | 178 mm | 7 in. |
225.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15358638
|
Bel-Art™
66000-0065 |
Passend für Röhrchendurchmessern: 5 mm, “B” Durchmesser: 10 mm | 203 mm | 8 in. |
224.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Jedes Gerät kann nur NMR-Röhrchen mit einem Außendurchmesser und einer Länge fassen, wie in den Spezifikationen angegeben
- Filterkolben erforderlich (separat erhältlich; 500 ml empfohlen)
- Das invertierte Probenröhrchen wird in die Unterlegscheibe eingeführt und das Lösungsmittel wird mit einer Reihe von Spritzflaschen in das Reservoir gegeben.
- Zieht Luft durch das Rohr, um das Verfahren abzuschließen.
Spezifikation
24/40 innere Verbindung |