Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Spülvorrichtung für Röhrchen
Funktioniert mit Filterkolben und invertierten Probenröhrchen. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Röhrchenreiniger mit einfacher Wascheinheit ist die wirtschaftlichste und zuverlässigste Lösung für die Reinigung von einzelnen Röhrchen.
Marke:  Bel-Art™ 66000-0064
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15348638
  • 302.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Jedes Gerät kann nur NMR-Röhrchen mit einem Außendurchmesser und einer Länge fassen, wie in den Spezifikationen angegeben
  • Filterkolben erforderlich (separat erhältlich; 500 ml empfohlen)
  • Das invertierte Probenröhrchen wird in die Unterlegscheibe eingeführt und das Lösungsmittel wird mit einer Reihe von Spritzflaschen in das Reservoir gegeben.
  • Zieht Luft durch das Rohr, um das Verfahren abzuschließen.
Spezifikation
Spezifikation
178 mm
Passend für Röhrchendurchmessern: 5 mm, “B” Durchmesser: 10 mm
24/40 innere Verbindung
7 in.