Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Spülvorrichtung für Röhrchen
Funktioniert mit Filterkolben und invertierten Probenröhrchen. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Röhrchenreiniger mit einfacher Wascheinheit ist die wirtschaftlichste und zuverlässigste Lösung für die Reinigung von einzelnen Röhrchen.
Marke: Bel-Art™ 66000-0065
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Jedes Gerät kann nur NMR-Röhrchen mit einem Außendurchmesser und einer Länge fassen, wie in den Spezifikationen angegeben
- Filterkolben erforderlich (separat erhältlich; 500 ml empfohlen)
- Das invertierte Probenröhrchen wird in die Unterlegscheibe eingeführt und das Lösungsmittel wird mit einer Reihe von Spritzflaschen in das Reservoir gegeben.
- Zieht Luft durch das Rohr, um das Verfahren abzuschließen.
Spezifikation
203 mm | |
Passend für Röhrchendurchmessern: 5 mm, “B” Durchmesser: 10 mm | |
24/40 innere Verbindung | |
8 in. |