Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Pyrex™ MAS-Rotoreinsätze
Entwickelt für luftempfindliche Proben und halbfeste Proben wie Gele oder hochviskose Flüssigkeiten. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ MAS-Rotoreinsätze ermöglichen die Versiegelung von Proben in einem NMR-Rotor durch ein Wärmesiegel oder Epoxidharz.
128.00 CHF - 173.00 CHF
Spezifikation
Typ | Rotor |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für luftempfindliche Proben und halbfeste Proben wie Gele oder hochviskose Flüssigkeiten. |
Enthält | Rotoreinsatz |
Material | Pyrex |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15398598
|
Bel-Art™
66000-0035 |
2,19 mm | 1,66 mm | N/A | ||||||
15388598
|
Bel-Art™
66000-0034 |
2,99 mm | 2,24 mm |
173.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Zum Versiegeln luftempfindlicher Proben kann ein Handschuhfach erforderlich sein
Spezifikation
Rotor | |
Entwickelt für luftempfindliche Proben und halbfeste Proben wie Gele oder hochviskose Flüssigkeiten. | |
Rotoreinsatz | |
Pyrex |