Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Pyrex™ MAS-Rotoreinsätze
Entwickelt für luftempfindliche Proben und halbfeste Proben wie Gele oder hochviskose Flüssigkeiten. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ MAS-Rotoreinsätze ermöglichen die Versiegelung von Proben in einem NMR-Rotor durch ein Wärmesiegel oder Epoxidharz.
Marke: Bel-Art™ 66000-0035
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zum Versiegeln luftempfindlicher Proben kann ein Handschuhfach erforderlich sein
Spezifikation
WP-501-3180 Bruker 3,2 mm-MAS-Rotor | |
Rotoreinsatz; Gesamtlänge: 18.6 mm, fertige Länge: 9.3 mm | |
1,66 mm | |
Rotoreinsatz | |
Gehäuse DWGSK3083-B |
Rotor | |
2,19 mm | |
Entwickelt für luftempfindliche Proben und halbfeste Proben wie Gele oder hochviskose Flüssigkeiten. | |
Pyrex |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Wilmad™ Pyrex™ MAS-Rotoreinsätze > Zur Verwendung mit (Geräte): WP-501-4180 Bruker™ 3.2 mm MAS Rotor
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur