Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Ultra-Thin Walled Precision NMR Tubes
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
174.42 CHF - 406.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 4,9635 ± 0,0065 mm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 4,4965 ± 0,0065 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Experimente, die kritische Shimmqualität erfordern (hohe/ultrahohe Feld-, nicht drehende, mehrdimensionale, mehrkernige, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben) |
Wandstärke (metrisch) | 0,24 mm |
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen
Includes: Röhrchen und Einwegkappe
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Modell | Feldstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Modell | Feldstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15318848
|
Wilmad-LabGlass™
66301-0575 |
178 mm | 537-PPT-7-5 | 300 MHz | N/A | ||||||
15328848
|
Wilmad-LabGlass™
66301-0585 |
203,2 mm | 537-PPT-8-5 | 300 MHz | N/A | ||||||
15348848
|
Wilmad-LabGlass™
66301-0595 |
228,6 mm | 537-PPT-9-5 | 300 MHz | N/A | ||||||
15338948
|
Wilmad-LabGlass™
66401-0585 |
203,2 mm | 540-PPT-8-5 | 400 MHz | N/A | ||||||
15348948
|
Wilmad-LabGlass™
66401-0595 |
228,6 mm | 540-PPT-9-5 | 400 MHz | N/A | ||||||
15328948
|
Wilmad-LabGlass™
66401-0575 |
178 mm | 540-PPT-7-5 | 400 MHz | N/A | ||||||
15389008
|
Wilmad-LabGlass™
66601-0575 |
178 mm | Gehäuse 545-PPT-7-5 | 600 MHz |
406.00 CHF
5 Packungen |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15399008
|
Wilmad-LabGlass™
66601-0585 |
203,2 mm | Gehäuse 545-PPT-8-5 | 600 MHz | N/A | ||||||
15309018
|
Wilmad-LabGlass™
66601-0595 |
228,6 mm | Gehäuse 545-PPT-9-5 | 600 MHz | N/A | ||||||
Beschreibung
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
- Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
- Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht 100ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
4,9635 ± 0,0065 mm | |
4,4965 ± 0,0065 mm | |
Ideal für Experimente, die kritische Shimmqualität erfordern (hohe/ultrahohe Feld-, nicht drehende, mehrdimensionale, mehrkernige, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben) | |
0,24 mm |