Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Ultra-Thin Walled Precision NMR Tubes
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
Marke: Wilmad-LabGlass™ 66301-0575
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen
Includes: Röhrchen und Einwegkappe
Beschreibung
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
- Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
- Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht 100ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
25 µm | |
178 mm | |
4,4965 ± 0,0065 mm | |
Ideal für Experimente, die kritische Shimmqualität erfordern (hohe/ultrahohe Feld-, nicht drehende, mehrdimensionale, mehrkernige, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben) | |
0,24 mm |
51 µm | |
4,9635 ± 0,0065 mm | |
300 MHz | |
7 in. | |
537-PPT-7-5 |