Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Außendurchmesser von 3 mm Dünnwandige NMR-Röhrchen mit hohem Durchsatz, 7 Zoll L, mit Einwegkappe
Gründlich inspiziert, um den Erfolg Ihrer Versuche sicherzustellen – entwickelt für den Routineeinsatz in den meisten niedrig- bis mittelfrequenten NMR-Spektrometern.
Marke:  Bel-Art™ 66000-0078
Artikelnummer. 15328658
  • 233.00 CHF / 50 Packungen
Verfügbar ab: 16-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochwertiges, kostengünstiges Probenröhrchen mit einem Außendurchmesser von 3 mm
  • Entwickelt für den Routineeinsatz in den meisten niedrig- bis mittelfrequenten NMR-Spektrometern
  • Eine der besten Außendurchmessertoleranzen der Branche
  • Garantiert engen Sitz in der Spinnerturbine
  • Hergestellt aus ASTM E438-Glas des Typs 1 Klasse B
  • 100%ig auf Oberflächenfehler und physikalische Abmessungen überprüft, um den Erfolg Ihrer Experimente zu gewährleisten
  • WG-3000-4-SJ und WG-3000-7-SJ werden mit echten Bruker SampleJet Kappen geliefert, alle anderen werden mit einer NMR-Einwegkappe geliefert
  • Hergestellt in einem ISO 9001:2008- Werk in den USA
Spezifikation
Spezifikation
178 mm
Hoher Durchsatz
7 in.
50/Packung
2,99 ± 0,03 mm
Röhrchen und Einwegkappe
0,27 mm
Wilmad™ WG-3000-7-50
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Außendurchmesser von 3 mm Dünnwandige NMR-Röhrchen mit hohem Durchsatz, 7 Zoll L, mit Einwegkappe > Modell WG-3000-7-50; 7 Zoll lang; Röhrchen und Einwegverschl.