Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ NMR Röhrchen, für vier Anwendungsfrequenzen, mit Verschlüssen
NMR-Röhrchen, die Proben- bzw. Lösungsgefäße zur Resonzanzfrequenzmessung, sind äußerst präzise gearbeitet und unterliegen engen Toleranzen für die Geradheit, Wandstärke und Wandstärkenverteilung.
Marke:  DWK Life Sciences 231700117
879.53 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11361475
  • 1128.40 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Kernspinresonanzspektroskopie (kurz NMR-Spektroskopie, abgeleitet aus dem Englischen nuclear magnetic resonance) ist eine spektroskopische Methode zur Strukturaufklärung von Molekülen und Verbindungen. Aufgrund von elektronischen Wechselwirkungen einzelner Atome mit den Nachbaratomen können strukturelle Rückschlüsse gezogen werden. Neben der Strukturaufklärung sind mit dieser Methode die Konzentration sowie die Dynamik von Molekülen bestimmbar. Für diese Analysemethode werden sehr präzise Röhrchen benötigt, die einen gleichbleibenden Durchmessers, eine gleichmäßige Wandstärke sowie eine hervorragende Geradheit über das gesamte Röhrchen hinweg aufweisen.
  • Engste Toleranzen und höchste Präzision in Bezug auf die Geradheit, Wandstärke und Wandstärkenverteilung
  • Lieferung mit Verschlusskappe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas (3.3), EVA
4,95 ± 0,05 mm
Kernspinresonanzspektroskopie (NMR-Spektroskopie); Lagerung und Transport von Messlösungen; für den Einsatz in NMR-Spektrometern mit niedrigem bis zu den meisten mittleren Feldern konzipiert
Economic with Retrace Code
NMR Tube
300 MHz
250/Packung
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    26
    Stunden
    6
    Minuten
    52
    Sekunden
    8
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
    Aktionscode25721
    Gültig bis zum2025-05-01
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ NMR Röhrchen, für vier Anwendungsfrequenzen, mit Verschlüssen > Wirtschaftlich mit Rückverfolgungs-Code, 300 MHz